Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2420,00 zł
grade
primary reference standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
General description
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description primary reference standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin 7-glucoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?