Merck
38479
Supelco
Dibutyl butylphosphonate
Selectophore, ≥99.0%
Synonim(y):
DBBP, Dibutoxybutylphosphine oxide, NSC 2666
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3P(O)[O(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.31
Beilstein:
1777999
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOP(=O)(CCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O3P/c1-4-7-10-14-16(13,12-9-6-3)15-11-8-5-2/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
JPGXOMADPRULAC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Plasticizer used in nickel(II)-selective sensor with a dibenzocyclam-nickel ionophore PVC membrane.
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction of zinc chloride with dibutyl butylphosphonate.
Lin, H. K.
Metall. Mater. Trans. B, 24, 11-15 (1993)
V.K. Gupta et al.
Sensors, 2, 384-384 (2002)
Ma de Lourdes Ballinas et al.
Environmental science & technology, 38(3), 886-891 (2004-02-19)
Polymer inclusion membranes (PIMs) based on cellulose triacetate (CTA) and dibutyl butyl phosphonate (DBBP) were tested for arsenic(V) separation from H2SO4 for its recovery from copper electrolytes. Solvent extraction experiments allowed the determination of the As(V)-DBBP and H2SO4-DBBP complexes formed