Kluczowe dokumenty
37214
Supelco
Peroxide 25 Test Sticks Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
Synonim(y):
Quantofix® Peroxide 25 Test sticks
About This Item
Kod UNSPSC:
41113319
zakres pomiaru
0.5-25 mg/L (H2O2)
Zastosowanie
environmental
Opis ogólny
Contents:
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Informacje prawne
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)