Merck
37060
Supelco
Cycloprothrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylate
Wybierz wielkość
10 MG
676,00 zł
676,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
676,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H21Cl2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.36
Beilstein:
14340823
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
676,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1)C2(CC2(Cl)Cl)C(=O)OC(C#N)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C26H21Cl2NO4/c1-2-31-20-13-11-19(12-14-20)25(17-26(25,27)28)24(30)33-23(16-29)18-7-6-10-22(15-18)32-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,23H,2,17H2,1H3
Klucz InChI
CGTWCAVZZBLHQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cykloprotryna to środek owadobójczy stosowany do zwalczania szkodników na roślinach ryżu i warzywach.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metabolism of cycloprothrin in rice plants.
Seguchi K, et al.
Journal of Pesticide Science, 16(4), 599-607 (1991)