Cerilliant forensics standards are very reliable, stable and pure! Their shelf life is often much longer that what is printed on the sample.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł |
Informacje o tej pozycji
121,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal); Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
InChI key
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| format single component solution | format single component solution | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Codeine solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1