Przejdź do
45377
Chlorobromouron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Chlorbromuron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10BrClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-411-9
Beilstein/REAXYS Number:
2128736
MDL number:
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10BrClN2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
NLYNUTMZTCLNOO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4428114553132521
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorobromouron
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)