Merck
36600
Sigma-Aldrich
Dicyandiamide
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
Beilstein:
605637
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (T)
mp
208-210 °C
208-211 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear
ciąg SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Klucz InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)