Merck
35867
Sigma-Aldrich
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.05
Beilstein:
3640643
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
≥98.0% (TLC)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Inne uwagi
Chromogenic substrate for the spectrophotometric assay of hydrogen peroxide
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F. Wang et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 556-556 (1992)