Merck
35595
Supelco
PCB No 14
analytical standard
Synonim(y):
3,5-Dichlorobiphenyl, 3,5-PCB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.10
Beilstein:
1944311
Numer Ballschmiter:
14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)cc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
QHZSDTDMQZPUKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Polichlorowane bifenyle (PCB) to grupa związków chemicznych, które są trwałe w środowisku i są uważane za wysoce toksyczne dla ludzi i zwierząt. PCB nr 14 może być stosowany do analizy środowiskowej i precyzyjnej kontroli jakości żywności i pasz.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nina P Gritsan et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 4(1), 23-32 (2004-12-24)
The dynamics of singlet 3,5-dichloro-2-biphenylnitrene and the products of its rearrangement were monitored by pico- and nanosecond laser flash photolysis and the results were consistent with the predictions of DFT and ab initio molecular orbital calculations.
J Havel et al.
Applied microbiology and biotechnology, 43(5), 914-919 (1995-10-01)
The influence of different forms of substrate administration (either through the vapour phase or the liquid phase) on growth of two bacterial strains on biphenyl, 2-chlorobiphenyl, and 3,5-dichlorobiphenyl has been investigated. During growth with all three compounds, the availability of
H A J Govers et al.
SAR and QSAR in environmental research, 13(2), 271-280 (2002-06-20)
Enthalpies of transfer at 300 K of various partitioning processes were calculated in order to study the suitability of 3D force fields for the calculation of partitioning constants. A 3D fulvic acid (FA) model of dissolved organic carbon (DOC) was
Metabolism of dichlorobiphenyls by hepatic microsomal cytochrome P-450.
M W Kennedy et al.
Biochemical pharmacology, 30(6), 577-588 (1981-03-15)