Merck
34881-M
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Wybierz wielkość
1 L
708,00 zł
2.5 L
1370,00 zł
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
708,00 zł
2.5 L
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39031501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.03
bp:
81-82 °C (lit.)
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Acetonitrile, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
przepuszczalność
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
Format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acetonitrile (MeCN) may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.[1]
Inne uwagi
Important notice
  • The article number 34881-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34881-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of