Przejdź do
34888-M
Acetonitrile
≥99.9%, for HPLC, for UV, suitable for HPLC
Synonim(y):
Methyl cyanide, Anhydrous ACN, Dry MeCN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NA.03
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, ≥99.9%
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002% free alkali (NH3), ≤0.002% free acid (as CH3COOH), ≤0.02% water, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
evapn. residue
≤0.0005%
transmittance
195 nm, ≥65%, 200 nm, ≥88%, 210 nm, ≥93%, 235 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetonitrile is a widely used organic solvent in reversed-phase liquid chromatography due to its high miscibility with water, suitable UV absorbance properties, and low viscosity characteristics.
Application
Acetonitrile can be used as a component in:
  • Mobile phase mixture for the HPLC analysis, to determine the purity of ester content (%FAME).
  • Mobile phase for the ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analysis of perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic compounds.
  • Mobile phase for high-performance liquid chromatography (HPLC), enabling the effective separation of TMP (trimethoprim) and SMX (sulfamethoxazole).
  • For sample preparation, including extraction, dilution, and dissolutionof compounds prior to analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271004110086360457
assay
≥99.9%
assay
99.8%
assay
99%
assay
≥99.5%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
autoignition temp.
973 °F
autoignition temp.
973 °F
autoignition temp.
973 °F
autoignition temp.
973 °F
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)