Kluczowe dokumenty
34800
2,6-Di-tert-butylphenol
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
tw
253 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
34-37 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Klucz InChI
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
227.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?