Merck
345121
Sigma-Aldrich
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Diethyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
635749
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
101.5 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
845 °F
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
S Kölliker et al.
Analytical chemistry, 70(9), 1979-1985 (1998-05-01)
Ion trap multiple fragmentation mass spectrometry (MS(n)()) combined with high-performance liquid chromatography (HPLC) has been used for the structure elucidation and identification of 2,4-dinitrophenylhydrazone derivatives of carbonyl compounds in ambient air samples. Atmospheric pressure chemical ionization in the negative ion
VE of binary mixtures containing 3-pentanone or 3-heptanone with 1-chloroalkanes at 298.15 K.
Lorenzana T, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 39(1), 172-174 (1994)
An electron-diffraction investigation of the molecular structures of acetone, 2-butanone, and 3-pentanone.
Romers C and Creutzberg JEG.
Rec. Trav. Chim., 75(3), 331-345 (1956)
Temperature and excitation wavelength dependencies of 3-pentanone absorption and fluorescence for PLIF applications.
Koch JD and Hanson RK.
Applied Physics B: Lasers and Optics, 76(3), 319-324 (2003)
Jon D Koch et al.
Applied optics, 43(31), 5901-5910 (2004-11-16)
We measured fluorescence quantum yields of acetone and 3-pentanone as a pure gas and with nitrogen diluent at room temperature at 20, 507, and 1013 mbar using 248, 266, and 308 nm excitation by calibrating the optical collection system with