Kluczowe dokumenty
34347
Furmecyclox
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CON(C1CCCCC1)C(=O)c2cc(C)oc2C
InChI
1S/C14H21NO3/c1-10-9-13(11(2)18-10)14(16)15(17-3)12-7-5-4-6-8-12/h9,12H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
QTDRLOKFLJJHTG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?