Kluczowe dokumenty
34231
Naftalofos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O-Diethyl N-hydroxynaphthalimide phosphate, Naphthalophos
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C16H16NO6P/c1-3-21-24(20,22-4-2)23-17-15(18)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(17)19/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QNSIFYWAPWSAIJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)