Przejdź do
33746
Moxidectin
VETRANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H53NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.82
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO\N=C1/C[C@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C4/COC5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(C)=C\C(C)C
InChI
1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1
InChI key
YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Moxidectin is a semisynthetic milbemycin derivative of nemadectin, which is used as an anthelmintic drug.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Moxidectin may be used as a reference standard in the determination of moxidectin residues in liver samples using high-performance liquid chromatography coupled with a fluorescence detector (HPLC).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000772BP1109SML2998
Moxidectin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33746
Moxidectin
Moxidectin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000772
Moxidectin
Moxidectin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1109
Moxidectin
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Multiresidue method for the determination of avermectin and moxidectin residues in the liver using HPLC with fluorescence detection.
Roudaut B.
Analyst, 123(12), 2541-2544 (1998)
Sheep Flock Health: A Planned Approach (2009)
Multiple anthelmintic resistance of Haemonchus contortus, including a case of moxidectin resistance, in a Dutch sheep flock.
R Van den Brom et al.
The Veterinary record, 173(22), 552-552 (2013-11-08)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33746-25MG04061835560318