Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H67NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.91
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
6750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóclipid type
sphingolipids
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O
InChI
1S/C36H67NO17/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(41)20(37)19-49-34-30(47)27(44)32(23(17-39)51-34)54-36-31(48)28(45)33(24(18-40)52-36)53-35-29(46)26(43)25(42)22(16-38)50-35/h14-15,20-36,38-48H,2-13,16-19,37H2,1H3/b15-14+
InChI key
GRGNVOCPFLXGDQ-CCEZHUSRSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥90% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| lipid type sphingolipids | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?