Kluczowe dokumenty
33028
Cyanofenphos solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14NO2PS/c1-2-17-19(20,15-6-4-3-5-7-15)18-14-10-8-13(12-16)9-11-14/h3-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
LRNJHZNPJSPMGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry (LC-Orbitrap-MS).
- Animal samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Agricultural products by GC-MS.
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)