32800
Nitarsone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Nitrobenzenearsonic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
O[As](O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6AsNO5/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12)13/h1-4H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
FUUFQLXAIUOWML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?