Przejdź do
A9258
p-Arsanilic acid
Synonim(y):
4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8AsNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-674-3
Beilstein/REAXYS Number:
1102334
MDL number:
Form:
powder or flakes
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or flakes
Quality Segment
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T38105L2009K3506
description
-
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
≥300 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
mp
142-144 °C (lit.)
form
powder or flakes
form
-
form
-
form
powder
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-50-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)