Przejdź do
32586
Florasulam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8F3N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
InChI key
QZXATCCPQKOEIH-UHFFFAOYSA-N
General description
Florasulam is a selective triazolopyrimidine sulfonanilide post-emergent herbicide. Its pesticidal mode of action (MOA) is via inhibition of acetolactate synthase (ALS) in plants. ALS is found in the chloroplast where it catalyses branch chained amino acid biosynthesis. Inhibition of ALS results in inhibition of plant cell division, decreased plant growth, and ultimately, plant death.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
340523397742206
Florasulam PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32586
Florasulam
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)