Kluczowe dokumenty
31658
Rimsulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
Wybierz wielkość
621,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
621,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
Klucz InChI
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In honey samples using a method based on an on-column liquid-liquid extraction (OCLLE) using diatomaceous earth as inert solid support and liquid chromatography (LC) coupled to mass spectrometry (MS) operating in tandem mode (MS/MS).[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)