Kluczowe dokumenty
32316
Magnesium acetate tetrahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, 99.5-102%
Synonim(y):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Próba
99.5-102%
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% insoluble in acetic acid
pH
8-9 (20 °C, 5%)
mp
72-75 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?