Merck
32208
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Beilstein:
1736101
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
4.6 (vs air)
ciśnienie pary
3 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
absolute
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
370 °F
jakość
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
granice wybuchowości
17.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
tw
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme), a less volatile liquid, is widely employed as an anhydrous solvent. Various physical properties (density, refractive index, speed of sound and shear viscosity) of its mixtures with ethyl acetate, methyl benzoate, ethyl benzoate or diethyl succinate have been evaluated at various temperature ranges.
Zastosowanie
Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme) was used for the immobilization of biological compounds onto a gold surface via dextran chemistry. It was employed as solvent for the functionalization of carbon nano fibers, via the Diels Alder reaction. It may be used in the preparation of linear poly(glycidol) (PG), via anionic polymerization. It may be used as solvent for the extraction of tattoo colorants and their degradation products from various media by recovery experiments and HPLC-diode array detector technology.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilaria Mannelli et al.
Biosensors & bioelectronics, 22(6), 803-809 (2006-04-20)
Two different surface chemistries have been studied for the development of surface plasmon resonance imaging (SPRI) based DNA microarray affinity sensors: (1) 11-mercaptoundecanoic acid-poly(ethylenimine) (MUA-PEI) and (2) dextran procedures. The MUA-PEI method consists of assembling a multilayer on the basis
Densities, refractive indices, speeds of sound, and shear viscosities of diethylene glycol dimethyl ether with ethyl acetate, methyl benzoate, ethyl benzoate, and diethyl succinate in the temperature range from 298.15 to 318.15 K.
Aminabhavi TM, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 39(2), 251-260 (1994)
Eva Engel et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6440-6447 (2006-09-15)
Tattooing is a widespread process of puncturing pigments into skin, whereas the resulting concentration inside the skin remains unknown. Many tattoo colorants are organic pigments, such as azo pigments, manufactured for other uses. To remove tattoos from skin, laser pulses
Kikuko Hayamizu et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 167(2), 328-333 (2004-03-26)
Pulsed gradient spin-echo (PGSE) NMR measurements of the self-diffusion coefficients of low viscosity liquids are greatly hampered by the effects of convection especially away from ambient temperature. Here we report on a new NMR tube designed to minimize the deleterious
Louise E Cullen et al.
Tree physiology, 25(5), 563-569 (2005-03-03)
The Jayme-Wise and diglyme-HCl methods for extracting cellulose from plant material for stable-isotope analysis differ considerably in ease of use, with the latter requiring significantly less time and specialized equipment. However, the diglyme-HCl method leaves a small lignin residue in