Przejdź do
09839
Ammonium phosphate dibasic
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-987-8
MDL number:
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.065, λ: 280 nm Amax: 0.065
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium phosphate dibasic can be used to study x-ray crystallography, biological buffers, optimization reagents, proteomics and protein structural analysis. Ammonium phosphate dibasic has been used in a study for the development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances. Ammonium phosphate dibasic has also been used to crystallize the native enzyme cellobiohydrolase IB using the hanging-drop vapour-diffusion method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A576430402379980
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
pH
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-28-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
263567-25G04061833554456
263567-5G04061826122556
09839-250G04061838657886
09839-50G04061838657909
09839-1KG04061826714317