Merck
31716
Supelco
Thiocyclam hydrogenoxalate
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
100 MG
324,00 zł
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
324,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NS3 · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.38
Beilstein:
4771240
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)C1CSSSC1
InChI
1S/C5H11NS3.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-9-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
ICTQUFQQEYSGGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wodorotlenek tiocyklamu jest pochodną nereistoksyny, wyizolowaną z morskiego pierścienia, Lubriconereis heteropoda Marenz.[1] Jest on stosowany jako pestycyd w praktykach rolniczych.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Wodorotlenek tiocyklamu może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu wodorotlenku tiocyklamu w produktach technicznych i preparatach farmaceutycznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami z detekcją w ultrafiolecie (RP-HPLC-UV).[1]
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>266.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 130 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Updated General Techniques and Additional Pesticides, 1150(1-2), 208-214 (2013)