Merck
31662
Supelco
Lufenuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Wybierz wielkość
100 MG
423,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
423,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H8Cl2F8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.15
Beilstein:
8398291
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
Klucz InChI
PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lufenuron is an insect growth regulator[1] belonging to the benzoylphenylurea class of insecticide.[2] It is used in controlling Ctenocephalides felis (cat flea) in cats.[1][3]
Zastosowanie
Lufenuron may be used as a reference standard in the determination of lufenuron in wheat flour using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>338.0 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
> 170 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Cyp12a4 confers lufenuron resistance in a natural population of Drosophila melanogaster
Bogwitz R M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(36), 12807-12812 (2005)
Development and application of a method for analysis of lufenuron in wheat flour by gas chromatography--mass spectrometry and confirmation of bio-efficacy against Tribolium castaneum (Herbst)(Coleoptera: Tenebrionidae)
Ahire.CK, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 861(1), 16-21 (2008)
Comparison of flea control strategies using imidacloprid or lufenuron on cats in controlled simulated home environment.
EDJ, et al.
American Journal of Veterinary Research, 58(11), 1260-1262 (1997)
Patricia López-Mancisidor et al.
Environmental toxicology and chemistry, 27(6), 1317-1331 (2008-05-10)
Outdoor experimental ditches were used to evaluate the influence of untreated refuges on the recovery of zooplankton communities following treatment with the fast-dissipating insecticide lufenuron. Each experimental ditch was divided into three sections of the same surface area. The treatments
Vicente Navarro-Llopis et al.
Pest management science, 66(5), 511-519 (2010-01-27)
The chemosterilisation technique has been demonstrated to reduce the population and fruit damage of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann), in citrus orchards. Field trials showed efficacy by reducing the fruit fly population, which was progressively achieved by continuous
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.