Merck
28100
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
Synonim(y):
trans-1-Bromo-2-butene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
Beilstein:
1361394
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical
Próba
~85% (GC)
zawiera
silver wool as stabilizer
zanieczyszczenia
~15% 3-bromo-1-butene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
97-99 °C (lit.)
gęstość
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Klucz InChI
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)