Kluczowe dokumenty
26156
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
158,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
158,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE plunger tip
rozmiar
250 μL
Właściwości
1725LT, N, RN, or TLL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 1162-03
kompatybilność
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
Opis ogólny
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)