Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PTFE plunger tip
size
10 μL
description
1701, all
feature
PTFE tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 13205
syringe volume
10 μL
compatibility
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
General description
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN) | compatibility for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL) | compatibility for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL) | compatibility for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| material PTFE plunger tip | material PTFE plunger tip | material PTFE plunger tip | material PTFE plunger tip |
| syringe volume 10 μL | syringe volume 50 μL | syringe volume - | syringe volume - |
| manufacturer/tradename Hamilton 13205 | manufacturer/tradename Hamilton 1162-01 | manufacturer/tradename Hamilton 1162-03 | manufacturer/tradename Hamilton 1359-01 |
| description 1701, all | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?