Merck
240559
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1633445
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
230 °C (lit.)
Produkt 240559 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
698 °F
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-butanodiol jest rozpuszczalnikiem przemysłowym stosowanym głównie w produkcji ważnych polimerów, takich jak poliuretany i politereftalan butylenu (PET).[1][2]
Zastosowanie
1,4-butanodiol może być stosowany do otrzymywania 3-buten-1-olu[3] i tetrahydrofuranu poprzez odwodnienie.[4] Może być również stosowany jako środek redukujący związki karbonylowe w celu utworzenia odpowiednich alkoholi w reakcji uwodornienia transferowego.[5]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
273.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
134 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
New diol processes: 1, 3-propanediol and 1, 4-butanediol
Haas T, et al.
Applied Catalysis A: General, 280(1), 83-88 (2005)
Reduction of aldehydes and ketones by transfer hydrogenation with 1, 4-butanediol.
Maytum HC, et al.
Organic Letters, 9(21), 4387-4389 (2007)
Kinetics and mechanism of tetrahydrofuran synthesis via 1, 4-butanediol dehydration in high-temperature water
Hunter SE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(16), 6229-6239 (2006)
Dehydration of 1,4-butanediol into 3-buten-1-ol catalyzed by ceria.
Sato S, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 397-400 (2004)
Sandra Rinne Dahl et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 885-886, 37-42 (2012-01-10)
The demand of high throughput methods for the determination of gamma-hydroxybutyrate (GHB) and its precursors gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-butane-diol (1,4BD) as well as for pregabalin is increasing. Here we present two analytical methods using ultra-high pressure liquid chromatography (UPLC) and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?