Merck
24004-M
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥99.5% (GC), puriss, contains ~5 mg/L 2, 6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5% (GC)
bp:
34.6 °C (lit.)
Nazwa produktu
Diethyl ether, puriss., contains ~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC)
gęstość pary
2.6 (vs air)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
zawiera
~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
acidic reac. Impurities, in accordance
aldehydes, in accordance
residual solvents, in accordance
≤0.0002% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diethyl ether can be used as a solvent:
  • In the catalytic depolymerization of alkali lignin to yield monomeric phenolic compounds.
  • To synthesize aziridines via aza-Darzens reaction.
  • In the catalytic hydrogenation of aldehydes to alcohols.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric aziridine synthesis by aza-Darzens reaction of N-diphenylphosphinylimines with chiral enolates. Part 1: Formation of cis-aziridines
Sweeney J, et al.
Tetrahedron, 62, 3681-3693 (2006)
A study on the catalytic hydrogenation of aldehydes using mayenite as active support for palladium
Proto A, et al.
Catalysis Communications, 68, 41-45 (2015)
Catalytic depolymerization of alkali lignin in subcritical water: influence of formic acid and Pd/C catalyst on the yields of liquid monomeric aromatic products
Onwudili J, et al.
Green Chemistry, 16, 4740-4748 (2014)
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration