Merck
22126
Sigma-Aldrich
Cefsulodin sodium salt
≥98.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N4NaO8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51101500
Próba
≥98.0% (TLC)
zanieczyszczenia
≤3% water
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Opis ogólny
Chemical structure: ß-lactam
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)