Merck
21023
Sigma-Aldrich
Cesium trifluoroacetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
CsTFA, Trifluoroacetic acid cesium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COOCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.92
Beilstein:
4161420
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
solid
zanieczyszczenia
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
mp
114-116 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
ciąg SMILES
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by