Kluczowe dokumenty
20942-U
Female Luer Connector, Tekmar® equivalent 14-0216-016
Female Luer connector, Kel-F (CTFE) fitting, thread for 1/4-28, Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
Kel-F (CTFE) fitting
Właściwości
Use to connect syringes to Hamilton valves.
producent / nazwa handlowa
Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
opakowanie
1 ea of
śr. portu
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 1/4-28
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)