Z514713
Luer-to-Luer connector
Female Luer to 1/4in. NPT, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Popper 6532
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Water tested 45 psi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)