Przejdź do zawartości
21015
Female Luer Coupler
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with male luer to male luer
General description
Female Luer Coupler is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)