Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł 96,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(I)CH2CH2SCOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-475-7
Beilstein/REAXYS Number:
3729509
MDL number:
96,00 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
puriss.
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
crystalline
impurities
≤0.2% water
mp
171-174 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Application
S-Butyrylthiocholine iodide has been used as a substrate for butyrylcholinesterase (BChE) or plasma cholinesterase activity assay.
Other Notes
Preferred substrate for the determination of plasma cholinesterase variants[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) |
| form crystalline | form powder | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 171-174 °C | mp 171-174 °C (lit.) | mp 200-202 °C (lit.) | mp 205-210 °C (lit.) |
| grade puriss. | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Whittaker et al.
Clinical chemistry, 29(10), 1746-1751 (1983-10-01)
For assaying plasma cholinesterase (EC 3.1.1.8) activity and phenotyping by means of dibucaine inhibition, we have compared a commercially available kit, in which butyrylthiocholine is used as substrate, with two reference methods, one using benzoylcholine and the other propionylthiocholine. With
Activity and polymorphisms of butyrylcholinesterase in a Polish population.
Jasiecki J
Chemico-Biological Interactions, 259, 70-77 (2016)
Tris-(2,3-Dibromopropyl) Isocyanurate, a New Emerging Pollutant, Impairs Cognition and Provokes Depression-Like Behaviors in Adult Rats.
Ye L
PLoS ONE, 10(10), 1-16 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20820-25G | 04061838769497 |
| 20820-5G | 04061838769503 |
| 20820-1G | 04061838769480 |