Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(I)CH2CH2OCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.11
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-862-3
Beilstein/REAXYS Number:
3571339
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions. Acetylcholine iodide is used as an acetylcholine receptor agonist to identify, characterize and differentiate among types of cholinergic receptors. Acetylcholine iodide is used as a substrate to identify and characterize natural and mutated acetylcholinesterase(s).
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form powder or crystals | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM3(1131) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylcholine iodide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?