Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
Informacje o tej pozycji
735,00 zł
Quality Level
description
qNMR Standard for organic solvents (7.8 - 8.4 ppm), qNMR standard
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI key
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Application
- Quantification of nicotine, glycerol, propylene glycol, and water in electronic cigarette fluids using a quantitative 1H NMR analysis method.
- Quantification of free fatty acids in pharmaceutical lipids by 1H NMR method.
Other Notes
Suitable NMR solvents: CDCl3, DMSO-d6
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Wykresy przesunięć NMR pomagają w identyfikacji zanieczyszczeń w deuterowanych rozpuszczalnikach, wspomagając dokładną analizę chemiczną.
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Powiązane treści
ChemisTwin™ automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin automatyzuje interpretację wyników NMR, oszczędzając czas dzięki potwierdzaniu struktury i ilościowym pomiarom NMR przy użyciu elektronicznych materiałów referencyjnych.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 40384-1G | 04061831986655 |