Merck
18105
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-propanediol
technical, ≥96% (GC)
Synonim(y):
α-Glycerol bromohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
CH2BrCHOHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.99
Beilstein:
1719124
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥96% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
n20/D 1.518
bp
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Klucz InChI
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Protecting group reagent for carbonyl functions.; The bromomethylethylene ketals can be cleaved under neutral conditions
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A R Jones et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 16(1), 57-63 (1996-01-01)
(R,S)- and (R)-3-Bromopropan-1,2-diol (alpha-bromohydrin) produced diuresis and glucosuria when administered to male rats but had no effect on the metabolic activity of rat kidney tubules in vitro. The oxidation products (R,S)-3-bromolactate and 3-bromopyruvate produced brief phases of diuresis but not
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38, 834-834 (1973)
A R Jones et al.
Journal of reproduction and fertility, 108(1), 95-100 (1996-09-01)
Boar spermatozoa incubated with glycerol 3-phosphate as substrate produced CO2 and an accumulation of dihydroxyacetone phosphate and fructose-1,6-bisphosphate. The rate of oxidation of glycerol 3-phosphate was decreased, as was the production of CO2 and the two glycolytic intermediates, in the