Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł 186,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł 282,75 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 634,00 zł 475,50 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 904,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
186,00 zł
Cena katalogowa248,00 złZaoszczędź 25%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Application
- Gum Arabic-Stabilized Ferric Oxyhydroxide Nanoparticles for Efficient and Targeted Intestinal Delivery of Bioavailable Iron.: This research explores the use of glyceryl trilinoleate in stabilizing nanoparticles for targeted iron delivery, highlighting its potential in improving bioavailability and therapeutic efficiency (Li et al., 2023).
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥97% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source Linum usitatissimum oil | biological source plant, synthetic |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl trilinoleate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?