Kluczowe dokumenty
177539
Syringaldazine
98%, powder or crystals
Synonim(y):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
Wybierz wielkość
460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
460,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Syringaldazine, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
mp
209-210 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: 5%, clear to hazy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
Klucz InChI
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?