Key Documents
16557
3-Hexanone
analytical standard
Synonim(y):
Ethyl propyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
tw
123 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)