Przejdź do
19600
Butylbenzene
analytical standard
Synonim(y):
1-Phenylbutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-209-7
Beilstein/REAXYS Number:
1903395
MDL number:
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
1.03 mmHg ( 23 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
774 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.8 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.489 (lit.), n20/D 1.490
bp
183 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Butylbenzene is a colourless organic solvent. It is used in pesticide manufacturing, plasticizer and also as solvent for coating. It is sometimes used as surface active agent, polymer linking agent and in organic synthesis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.20239B9020382118
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylbenzene
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)