Kluczowe dokumenty
15594
Borane tetrahydrofuran complex solution
purum, ~1 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
BH3OC4H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.94
Beilstein:
3668402
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Polecane produkty
klasa czystości
purum
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
~1 M in THF
zanieczyszczenia
≤20% diethylether
gęstość
0.87 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
Klucz InChI
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Reducing agent; Selective reduction of certain oximes to hydroxylamines; Preparation of chiral boranes as Lewis acid mediators
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)