Merck
154970
Sigma-Aldrich
2-Propanol
ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS spectrophotometric grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
zanieczyszczenia
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: passes test
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 245 nm Amax: 0.08
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 330-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older
Swapna Ganapathy et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(46), 16335-16344 (2014-10-24)
Fundamental research into the Li-O2 battery system has gone into high gear, gaining momentum because of its very high theoretical specific energy. Much progress has been made toward understanding the discharge mechanism, but the mechanism of the oxygen evolution reaction
Wei-Yu Lin et al.
Human molecular genetics, 24(1), 285-298 (2014-08-30)
Previous studies have suggested that polymorphisms in CASP8 on chromosome 2 are associated with breast cancer risk. To clarify the role of CASP8 in breast cancer susceptibility, we carried out dense genotyping of this region in the Breast Cancer Association
Emilie Montastier et al.
PLoS computational biology, 11(1), e1004047-e1004047 (2015-01-16)
Nutrigenomics investigates relationships between nutrients and all genome-encoded molecular entities. This holistic approach requires systems biology to scrutinize the effects of diet on tissue biology. To decipher the adipose tissue (AT) response to diet induced weight changes we focused on
Lin Jia et al.
Journal of biomaterials applications, 29(3), 364-377 (2014-04-01)
Fabricating scaffolds that can simulate the architecture and functionality of native extracellular matrix is a huge challenge in vascular tissue engineering. Various kinds of materials are engineered via nano-technological approaches to meet the current challenges in vascular tissue regeneration. During