Kluczowe dokumenty
14520
Tin(IV) chloride
fuming, ≥99%
Synonim(y):
Stannic chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tin
gęstość
2.217 g/mL at 20 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
As: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?