Merck
333476
Sigma-Aldrich
Tin(IV) fluoride
Synonim(y):
Tin tetrafluoride
Wybierz wielkość
2 G
378,00 zł
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
378,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SnF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
F[Sn](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
YUOWTJMRMWQJDA-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Used in toothpaste to prevent dental decay.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Shin Hum Cho et al.
The Journal of chemical physics, 152(1), 014709-014709 (2020-01-10)
A synthetic challenge in faceted metal oxide nanocrystals (NCs) is realizing tunable localized surface plasmon resonance (LSPR) near-field response in the infrared (IR). Cube-shaped nanoparticles of noble metals exhibit LSPR spectral tunability limited to visible spectral range. Here, we describe
Jian Qiu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1800793-1800793 (2019-01-16)
Low-dimensional Ruddlesden-Popper (LDRP) lead-free perovskite has great potential due to its improved stability and oriented crystal growth, which is mainly attributed to the effective control of crystallization kinetics. However, the crystallization kinetics of LDRP lead-free perovskite films are highly limited
Edoardo Ruggeri et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(51), e1905247-e1905247 (2019-11-12)
Halide perovskites are emerging as valid alternatives to conventional photovoltaic active materials owing to their low cost and high device performances. This material family also shows exceptional tunability of properties by varying chemical components, crystal structure, and dimensionality, providing a