Merck
14121
Millipore
Lactic Acid Supplement, modified
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
5 AMP
745,00 zł
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 AMP
745,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
bacteria
Opis ogólny
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Zastosowanie
Lactic acid could be used in the culture medium for the mouse testis cells, used for the long-term spermatogonial stem cell culture, in order to study spermatogenesis mechanism that has future benefits of being used in developing new technology in transgenesis or medicine.[1]
Komponenty
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Biology of reproduction, 69(2), 612-616 (2003-04-18)
Spermatogenesis is a complex process that originates in a small population of spermatogonial stem cells. Here we report the in vitro culture of spermatogonial stem cells that proliferate for long periods of time. In the presence of glial cell line-derived